Learn More
Éter dietílico, 99,5 %, extra seco sobre tamiz molecular, estabilizado, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10501764 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 ml
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
1 LT
100 ML
2.50 LT
500 ML
Código de producto. 10501764
Marca: Thermo Scientific Acros 364330025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 60-29-7 | C4H10O | 74.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60-29-7
Fórmula molecular C4H10O
Peso molecular (g/mol) 74.12
Número MDL MFCD00011646
Clave InChI RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
Nombre IUPAC etoxietano
SMILES CCOCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl ether
Punto de fusión -116.0°C
Nombre de nota Water <50 ppm, stabilized with BHT
Color Incolora
Densidad 0.7140g/mL
Punto de ebullición 34.6°C
Cantidad 2.5 L
Temperatura de inflamación −45°C
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.3510 to 1.3530
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5%
Gravedad específica 0.714
Fórmula lineal (CH3CH2)2O
Viscosidad 0.2448 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 314
Agua 0.005% Max. (Coulometric)
Fieser 11,3762
Índice Merck 15, 3861
Información de solubilidad Solubility in water: 69g/L (20°C). Other solubilities: soluble in concentrated hydrochloric acid, miscible with lower aliphatic alcohols, benzene,, chloroform, petroleum ether and many oils
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.12
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado Extra seco sobre tamiz molecular
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Diethyl ether
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Líquido inflamable Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.