Learn More
Dibromomalonato de dietilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7081505
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Código de producto. 11394499
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A11508.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 631-22-1 | C7H10Br2O4 | 317.96 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 631-22-1
Fórmula molecular C7H10Br2O4
Peso molecular (g/mol) 317.96
Número MDL MFCD00015154
Clave InChI PFZYFZRUPFUEOB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 69427
Nombre IUPAC 2,2-dibromopropanedioato de dietilo
SMILES CCOC(=O)C(Br)(Br)C(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl dibromomalonate
Densidad 1.68
Punto de ebullición 108°C to 110°C (4 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.485
Cantidad 5 g
Número UN UN1760
Beilstein 1783879
Sinónimo diethyl dibromomalonate, diethyl 2,2-dibromomalonate, ethyl dibromomalonate, propanedioic acid, dibromo-, diethyl ester, malonic acid, dibromo-, diethyl ester, propanedioic acid, 2,2-dibromo-, 1,3-diethyl ester, 1,3-diethyl 2,2-dibromopropanedioate, diethyldibromomalonate, acmc-1cuuu, diethyl2,2-dibromomalonate
Formula Weight (peso de la fórmula) 317.96
Porcentaje de pureza 97%