Learn More
Acetamidomalonato de dietilo, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-108168 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10676644 25 g Frasco de plástico 25 g
10365840 100 g Frasco de plástico 100 g
10766521 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10676644 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 113930250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1068-90-2 | C9H15NO5 | 217.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1068-90-2
Fórmula molecular C9H15NO5
Peso molecular (g/mol) 217.22
Número MDL MFCD00009146
Clave InChI ISOLMABRZPQKOV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl acetamidomalonate, diethyl 2-acetamidomalonate, diethyl acetaminomalonate, diethyl acetylaminomalonate, acetamidomalonic acid diethyl ester, 2-acetylaminomalonic acid diethyl ester, 1,3-diethyl 2-acetamidopropanedioate, diethyl acetylamino malonate, propanedioic acid, acetylamino-, diethyl ester, acetylamino propanedioic acid diethyl ester
PubChem CID 14041
Nombre IUPAC 2-acetamidopropanodioato de dietilo
SMILES CCOC(=O)C(C(=O)OCC)NC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl acetamidomalonate
Nombre de nota 99+%
Punto de fusión 94°C to 97°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 185°C (20.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal C2H5O2CCH(NHCOCH3)CO2C2H5
Cantidad 25 g
Beilstein 04, II, 891
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.22
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Diethyl acetamidomalonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2