Learn More
Dietil(3-piridil)borano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15431329
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100 g
25 g
5 g
Product Code. Cantidad unitSize
15431329 25 g 25 g
15421329 5 g 5 g
15441329 100 g 100 g
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15431329
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H64225.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 89878-14-8 | C9H14BN | 147.03 g/mol
Reactant for: preparation of inhibitors of ataxia telangiectasia mutated and Rad3 related (ATR) protein kinase as potential anticancer agents, N-Methylation reactions of the pyridyl group, Palladium catalyzed amination reactions, intramolecular Heck reactions, Coupling reactions and Synthesis of trisubstituted pyrimidines from polyhalopyrimidines via Suzuki coupling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Reactivo utilizado para la preparación de inhibidores de la ataxia telangiectasia mutada y proteína cinasa relacionada con la Rad3 (ATR) como potenciales agentes anticancerosos, reacciones de N-metilación del grupo piridil, reacciones de aminación catalizada de paladio, reacciones de Heck intramoleculares, reacciones de acoplamiento y síntesis de pirimidinas trisuki.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 89878-14-8
Fórmula molecular C9H14BN
Peso molecular (g/mol) 147.03
Número MDL MFCD00012348
Clave InChI OJKBCQOJVMAHDX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl 3-pyridyl borane, 3-diethylboryl pyridine, diethyl 3-pyridinyl borane, pyridine, 3-diethylboryl, 3-diethylboranyl pyridine, diethyl-3-pyridylborane, dithyl 3-pyridyl borane, 3-pyridyldiethylborane, diethyl 3-pyridyl bo
PubChem CID 642851
Nombre IUPAC dietil(piridin-3-il)borano
SMILES CCB(CC)C1=CN=CC=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material Diethyl(3-pyridyl)borane
Punto de fusión 172°C to 175°C (literature)
Cantidad 25 g
Beilstein 4381494
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.03
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido