Learn More
Oxalato de (2-aminoetil)fosfonato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-108267 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10621952 1 g Frasco de vidrio 1 g
10135683 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10621952 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 332220010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 203192-98-7 | C6H17NO3P | 182.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
para formación de enlaces C-C (Olefinación)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 203192-98-7
Fórmula molecular C6H17NO3P
Peso molecular (g/mol) 182.18
Número MDL MFCD00800256
Clave InChI JUAGHBASZWRMQH-UHFFFAOYSA-O
Sinónimo diethyl 2-aminoethyl phosphonate oxalate, diethyl aminoethyl phosphonate oxalate, 2-diethoxyphosphoryl ethylamine oxalate, 2-diethoxyphosphorylethanamine; oxalic acid, oxalic acid diethyl 2-aminoethylphosphonate, diethyl 2-aminoethyl phosphonate oxalate salt, diethyl 2-aminoethyl phosphonate ethanedioate, aminoethylphosphonic acid diethylester oxalate salt
PubChem CID 2733595
Nombre IUPAC 2-dietoxifosforiletanamina;ácido oxálico
SMILES CCOP(=O)(CC[NH3+])OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl (2-aminoethyl)phosphonate oxalate
Punto de fusión 135.0°C to 141.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.21
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo o cristales
compliance-icons
Nombre del producto
  • Diethyl (2-aminoethyl)phosphonate oxalate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.