missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,1-Ciclobutanodicarboxilato de dietilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-7026237
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11479657 10 g 10 g
11489657 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11479657 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22140.09
Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 3779-29-1 | C10H16O4 | 200.23 g/mol

Diethyl 1,1-cyclobutanedicarboxylate is used as a pharmaceutical intermediate. Used as intermediate in the production of Carboplatin.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
El 1,1-ciclobutanodicarboxilato de dietilo se utiliza como intermediario farmacéutico. Se emplea como intermediario en la producción de carboplatino.

Solubilidad
Insoluble en agua.

Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 3779-29-1
Fórmula molecular C10H16O4
Peso molecular (g/mol) 200.23
Número MDL MFCD00019261
Clave InChI JPNJEJSZSMXWSV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl 1,1-cyclobutanedicarboxylate, 1,1-cyclobutanedicarboxylic acid, diethyl ester, 1,1-diethyl cyclobutane-1,1-dicarboxylate, cyclobutane-1,1-dicarboxylic acid diethyl ester, 1,1-cyclobutanedicarboxylic acid diethyl ester, 1,1-cyclobutanedicarboxylic acid, 1,1-diethyl ester, 1,1-dicarboethoxycyclobutane, ethyl 1-ethoxycarbonyl cyclobutanecarboxylate, acmc-1cmcx, diethyl1,1-cyclobutanedicarboxylate
PubChem CID 77410
Nombre IUPAC ciclobutano-1,1-dicarboxilato de dietilo
SMILES CCOC(=O)C1(CCC1)C(=O)OCC

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Diethyl 1,1-cyclobutanedicarboxylate
Densidad 1.05
Punto de ebullición 96°C to 98°C (8 mmHg)
Temperatura de inflamación 89°C (192°F)
Índice de refracción 1.436
Cantidad 10 g
Beilstein 2050195
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.24
Porcentaje de pureza 95%

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.