missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Diethazine N-Oxide Hydrochloride, Mikromol™
Descripción
Diethazine N-Oxide Hydrochloride
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethazine N-Oxide Hydrochloride |
| Nombres de analitos o componentes | Diethazine N-Oxide Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C18 H22 N2 O S . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Diethazine N-Oxide Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H22N2OS.ClH/c1-3-20(21,4-2)14-13-19-15-9-5-7-11-17(15)22-18-12-8-6-10-16(18)19;/h5-12H,3-4,13-14H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.CC[N+]([O-])(CC)CCN1c2ccccc2Sc3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | N,N-diethyl-2-phenothiazin-10-ylethanamine oxide;hydrochloride |
| Peso molecular (g/mol) | 350.91 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?