Learn More
Invitrogen™ Diethanolamine (DEA) Buffer
Código de producto. 12604315
Change view
Click to view available options
Cantidad:
120 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
12604315 120 mL cada uno
1 options
Código de producto. 12604315
Marca: Invitrogen™ T2027
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
For use with concentrated Tropix™ substrates for detection of alkaline phosphatase.
  • DEA buffer provide favorable reaction kinetics and greater sensitivity compared to most buffer systems
  • Purity: 99% pure
  • M.W.: 105.1g/mol
  • Density: 1.097g/mL
  • Suggested working concentration: 0.1M DEA (pH 10) with 1mM MgCl2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Immunoassays, AP substrate detection
Contenido y almacenamiento Store at room temperature
Tipo de producto Diethanolamine (DEA) Buffer
Cantidad 120 mL