missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dienogest, MedChemExpress

Código de producto. 16424227
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16424227 50 mg 50 miligramos
16468338 10 mg 10 miligramos
16418086 100 mg 100 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16424227

Marca: Medchem Express HYB0084

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Dienogest(STS-557) is a specific progesterone receptor agonist with potent oral endometrial activity and is used in the treatment of endometriosis.

Dienogest(STS-557) is a specific progesterone receptor agonist with potent oral endometrial activity and is used in the treatment of endometriosis.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Dienogest
Forma física Solid
CAS 65928-58-7
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H25NO2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo STS 557
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (80.28 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@]12[C@](O)(CC#N)CC[C@@]1([H])[C@]3([H])CCC4=CC(CCC4=C3CC2)=O
Peso molecular (g/mol) 311.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 311.42
Porcentaje de pureza 99.7%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.