Learn More
Dibromuro de diciclohexiltina, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7080383
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11365039 1 g 1 g
11375039 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11365039
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 087800.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2954-94-1
Fórmula molecular C12H22Br2Sn
Peso molecular (g/mol) 444.826
Número MDL MFCD00015370
Clave InChI RHFTTZVNBAHQBF-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo dicyclohexyltin dibromide, stannane, dibromodicyclohexyl, dibromo dicyclohexyl stannane, dicyclohexyltindibromide, stannane,dibromodicyclohexyl
PubChem CID 97477
Nombre IUPAC dibromo(diciclohexil)estanano
SMILES C1CCC(CC1)[Sn](C2CCCCC2)(Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dicyclohexyltin dibromide
Punto de fusión 58°C to 64°C
Color Blanco
Punto de ebullición ∼150°C (0.3mmHg)
Cantidad 1 g
Número UN UN3146
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 444.82
Forma física cristalino/a/s