Learn More
Dicumarol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7042749
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. 15435819
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J63634.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Inhibidor de la reductasa de la vitamina K que posee propiedades anticoagulantes
Dicumarol is a natural chemical used as an anticoagulant agents that functions as a vitamin K antagonist and is also a derivative of Coumarin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El dicumarol es un químico natural utilizado como agente anticoagulante que funciona como antagonista de la vitamina K y también es un derivado de la cumarina.
Solubilidad
Soluble en soluciones alcalinas acuosas, bases orgánicas, NaOH de 0,1 N (15 mg/ml), piridina (50 mg/ml), cloroformo (ligeramente soluble) y benceno (ligeramente soluble). Insoluble en agua y alcoholes.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66-76-2
Fórmula molecular C19H12O6
Peso molecular (g/mol) 336.30
Número MDL MFCD00006857
Clave InChI DOBMPNYZJYQDGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dicumarol, dicoumarol, bishydroxycoumarin, dicoumarin, melitoxin, antitrombosin, baracoumin, dicoumal, dicumarine, acadyl
PubChem CID 54676038
ChEBI CHEBI:4513
Nombre IUPAC 4-hidroxi-3-[(4-hidroxi-2-oxocromen-3-il)metil]cromen-2-ona
SMILES OC1=C(CC2=C(O)C3=CC=CC=C3OC2=O)C(=O)OC2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dicumarol
Punto de fusión 286°C to 289°C
Color Blanco
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Índice Merck 14,3090
Información de solubilidad Soluble in aqueous alkaline solutions,organic bases,0.1 N NaOH (15mg/ml),Pyridine (50mg/ml),chloroform (slightly soluble),and benzene (slightly soluble). Insoluble in water,and alcohols.
Formula Weight (peso de la fórmula) 336.3
Forma física Polvo
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dicumarol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Dicoumarol