missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dictamine, MedChemExpress

Código de producto. p-200099535
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16489128 10 mg 10 miligramos
16441538 5 mg 5 miligramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16489128

Marca: Medchem Express HYN0849

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Dictamnine (Dictamine) has the ability to exert cytotoxicity in human cervix, colon, and oral carcinoma cells; A natural plant product has been reported to have antimicrobial activity against bacteria and fungi.

Dictamnine (Dictamine) has the ability to exert cytotoxicity in human cervix, colon, and oral carcinoma cells

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Dictamine
Forma física Solid
CAS 484-29-7
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H9NO2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Dictamnine Dectamine
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (250.99 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=C2C(OC=C2)=NC3=CC=CC=C13
Peso molecular (g/mol) 199.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.21
Porcentaje de pureza 98.1%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.