Learn More
Dictamine, MedChemExpress
Código de producto. 16441538
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
Código de producto. 16441538
Marca: Medchem Express HYN0849
MedChemExpress Dictamnine (Dictamine) has the ability to exert cytotoxicity in human cervix, colon, and oral carcinoma cells; A natural plant product has been reported to have antimicrobial activity against bacteria and fungi.
Dictamnine (Dictamine) has the ability to exert cytotoxicity in human cervix, colon, and oral carcinoma cells
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dictamine
Forma física Solid
CAS 484-29-7
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H9NO2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Dictamnine Dectamine
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (250.99 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=C2C(OC=C2)=NC3=CC=CC=C13
Peso molecular (g/mol) 199.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.21
Porcentaje de pureza 98.1%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.