Learn More
Diclofenac, MedChemExpress
Código de producto. p-200096764
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
Código de producto. 16438887
Marca: Medchem Express HY15036
MedChemExpress Diclofenac is a potent and nonselective anti-inflammatory agent, acts as a COX inhibitor, with IC50s of 4 and 1.3 nM for human COX-1 and COX-2 in CHO cells, and 5.1 and 0.84 μM for ovine COX-1 and COX-2, respectively. Diclofenac induces apoptosis of neural stem cells (NSCs) via the activation of the caspase cascade.
Diclofenac is a potent and nonselective anti-inflammatory agent, acts as a COX inhibitor, with IC50s of 4 and 1.3 nM for human COX-1 and COX-2 in CHO cells, and 5.1 and 0.84 μM for ovine COX-1 and COX-2, respectively. Diclofenac induces apoptosis of neural stem cells (NSCs) via the activation of the caspase cascade.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diclofenac
CAS 15307-86-5
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H11Cl2NO2
Cantidad 5 g
Información de solubilidad DMSO : ≥ 3.5 mg/mL (11.82 mM)
SMILES O=C(O)CC1=CC=CC=C1NC2=C(Cl)C=CC=C2Cl
Peso molecular (g/mol) 296.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.15
Porcentaje de pureza 99.91%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.