Learn More
Diclofenac, MedChemExpress
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
Descripción
Diclofenac is a potent and nonselective anti-inflammatory agent, acts as a COX inhibitor, with IC50s of 4 and 1.3 nM for human COX-1 and COX-2 in CHO cells, and 5.1 and 0.84 μM for ovine COX-1 and COX-2, respectively. Diclofenac induces apoptosis of neural stem cells (NSCs) via the activation of the caspase cascade.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diclofenac |
| CAS | 15307-86-5 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C14H11Cl2NO2 |
| Cantidad | 5 g |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 3.5 mg/mL (11.82 mM) |
| SMILES | O=C(O)CC1=CC=CC=C1NC2=C(Cl)C=CC=C2Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 296.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 296.15 |
| Mostrar más |
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.