Learn More
Dicromato, solución estándar para cromatografía iónica, Specpure™, Cr2O7-2 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11359168
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
11359168 100 mL 100 ml
11396109 500 mL 500 ml
2 options
Código de producto. 11359168
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042565.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Número MDL MFCD01093393
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichromate, Ion chromatography standard solution
Nombre de nota Cr2O7-2 1000μg/mL
Forma física Líquido
Cantidad 100 mL
Grado Specpure