Learn More
Agilent BioTek Espejo dicroico de tamaño medio
Código de producto. p-8007870 Tienda Agilent BioTek Productos
Click to view available options
Longitud de onda:
510 nm
545 nm
595 nm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12522907
Marca: Agilent BioTek 7138595
For use with Cytation 5, Synergy H1 and Synergy LX
Para su uso con Cytation 5, Synergy H1 y Synergy LX
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Espejo dicroico
Para utilizar con (equipo) Cytation 3, Cytation 5, Synergy 2, Synergy H1, Ex. 540-590, Em. 600-770
Longitud de onda 595 nm