Learn More
Diclorometano, Puriss. p.a., reactivo ACS, react. ISO, ≥99.9 % (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Código de producto. 15613730
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 l
10 L
25 L
35 kg
180 L
250 kg
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
180 litros
2.50 litro
25 litros
250 Kg
35 Kg
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15613730 10 L 10 litros
15633730 1 L 1 litro
15643730 2.5 l 2.50 litro
15663730 25 L 25 litros
15623730 180 L 180 litros
15683730 35 kg 35 Kg
15653730 250 kg 250 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 15613730 Proveedor Honeywell Riedel-de Haën N.º de proveedor 3222210L
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 75-09-2
Fórmula molecular CH2Cl2
Peso molecular (g/mol) 84.93
Número MDL MFCD00000881
Clave InChI YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
Nombre IUPAC diclorometano
SMILES ClCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichloromethane
Nombre de nota Reag. ISO
Densidad 1.325g/mL at 25°C, 1.320 to 1.330g/Lat 20°C
Cantidad 10 L
Límite de explosión 0.22
Punto de ignición 1223°F
Presión de vapor 6.83psi (20°C), 24.45psi (55°C)
Número UN 1593
Beilstein 1730800
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.93g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.9% (GC)
Grado ACS/Puriss. p.a.
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dichloromethane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.