Learn More
Diclorometano, grado HPLC, > 99,7 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4408403
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
4 litros
11398177 250 mL 250 ml
11378177 1 L 1 litro
11388177 1 L 1 litro
15416065 4 x 1 L 1 litro
11308187 4 L 4 litros
5 options
Código de producto. 11398177
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 022917.AK
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 75-09-2 | CH2Cl2 | 84.93 g/mol
Dichloromethane is used as a mobile phase in High Performance Liquid Chromatography and Liquid Chromatography coupled with Mass Spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-09-2
Fórmula molecular CH2Cl2
Peso molecular (g/mol) 84.93
Número MDL MFCD00000881
Clave InChI YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
Nombre IUPAC diclorometano
SMILES ClCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichloromethane
Color Incolora
Aspecto Colorless liquid
Densidad 1.325
Punto de ebullición 39°C to 40°C
Cantidad 250 mL
Olor Sweet
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.4244
Presión de vapor 475 hPa (356mm Hg) at 20°C
Beilstein 1730800
Información de solubilidad Miscible with ethyl acetate,alcohol,hexanes,methanol,diethyl ether,n-octanol,acetone benzene,carbon tetrachloride,diethyl ether and chloroform. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.93
Grado HPLC
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dichloromethane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Dichloromethane