Descripción
- ≥95 % para el uso general en laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 75-09-2 |
| Punto de ebullición | 39°C to 41°C (1.013 hPa) |
| Cantidad | 5 L |
| Envase | Frasco de aluminio |
| Forma física | Líquido |
| PubChem CID | 6344 |
| ChEBI | CHEBI:15767 |
| Porcentaje de pureza | min. 99.9 Gew.% |
| Grado | Reactivo |