Learn More
Diclorometano, > 99,8 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4408402
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 L
4 x 1 L
4 x 4 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
16 litros
4 litros
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11305027 1 L 1 litro
11325027 4 x 1 L 4 litros
11315027 4 L 4 litros
11335027 4 x 4 L 16 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11305027 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042006.K2
Solicitar formato a granel o personalizado
Adecuado para el análisis de residuos de pesticidas
Dichloromethane is employed in pharmaceutical applications. Its utilization is as a solvent in manufacturing of fine chemicals, drugs, drug intermediates and pharmaceuticals, and also in food engineering. It is the solvent of choice for caffeine extraction. It is employed as a solvent and paint remover, and as a blowing agent for polyurethane foams. It is useful for the fraction of flash pyrolysis oil and for the extraction of benzo-15-crown-5.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Nivel máximo de impurezas: Color (APHA) 10, Cl 10 ppm, residuo halogenado 10 ng/l heptaclorepoxida, residuo de evaporación 3 ppm, H2O 0.02 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-09-2
Fórmula molecular CH2Cl2
Peso molecular (g/mol) 84.93
Número MDL MFCD00000881
Clave InChI YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
Nombre IUPAC diclorometano
SMILES ClCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichloromethane
Color Incolora
Aspecto Colorless liquid
Densidad 1.325 g/cm3 at 20°C
Punto de ebullición 39°C to 40°C
Cantidad 1 L
Punto de ignición 605°C (1121°F)
Olor Sweet
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.4244
Presión de vapor 475 hPa (356mm Hg) at 20°C
Beilstein 1730800
Información de solubilidad Miscible with ethyl acetate,alcohol,hexanes,methanol,diethyl ether,n-octanol,acetone benzene,carbon tetrachloride,diethyl ether and chloroform. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.93
Grado Medioambiente
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Dichloromethane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .