Learn More
Dichloromethane (DCM), Glass Distilled, Greenfield
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dichloromethane (DCM), Glass Distilled |
| CAS | 75-09-2 |
| Punto de ebullición | 40°C |
| Cantidad | 4x4L Case |
| Envase | 4x4L Case |
| Grado | HPLC |