Learn More
Diclorometano, certificado AR de análisis, estabilizado con amileno, Fisher Chemical
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
1 l
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Envase:
Bote de plástico
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de metal
Tamaño de la unidad:
1 LT
1 litro
10 LT
2.50 LT
25 LT
5 LT
Descripción
CH2Cl2, número de CAS-75-09-2, aeroteno mm, metano, dicloro, dicloruro de metano, dicloruro de metileno, cloruro de metileno, dicloruro de metileno, solaestina, freon 30, narcotil, solmetina, 2,5 l, 39 °C, CHEBI:15767, incoloro, 84,93 g/mol, YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N, diclorometano, -97 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de fusión | -97°C |
| Color | Incolora |
| Punto de ebullición | 39°C |
| Cantidad | 10 L |
| Envase | Recipiente de metal |
| Forma física | Líquido |
| Presión de vapor | 350mbar at 20°C |
| Viscosidad | 0.43 mPaS at 20°C |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 84.93g/mol |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Dichloromethane
- Atención
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.