Learn More
Dichloromethane, ACS Reagent, contains 40-150 ppm amylene as stabilizer, ≥99.5%, Honeywell Riedel-de Haën™
Código de producto. 15653640
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Envase:
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15653640 1 L Glass Bottle 1 litro
1 options
Código de producto. 15653640
Marca: Honeywell-Riedel-de Haen 3202691L
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
ACS Reagent, contains 40-150 ppm amylene as stabilizer,≥99.5%
DISOLVENTES DE USO GENERAL ACS
  • solución económica para aplicaciones como HPLC a escala preparativa, limpieza y síntesis orgánica
  • adecuado para aplicaciones menos exigentes, como HPLC isocrática rutinaria
  • variaciones y reducciones trazables a contaminación por disolventes
  • todos los disolventes se prueban para cumplir las especificaciones de uso general de ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichloromethane
Punto de fusión -97°C (literature)
Nombre de nota ACS Reagent, contains 40-150 ppm amylene as stabilizer, ≥99.5%
CAS 75-09-2
% mín. CAS ≥99.0000%
% máx. CAS ≥99.0000%
Densidad 1.325 g/mL at 25 °C(lit.)
Punto de ebullición 39°C to 41°C
Cantidad 1 L
Envase Glass Bottle
Fórmula molecular CH2Cl2
Fórmula lineal CH2Cl2
Número MDL MFCD00000881
Número UN UN1593
Beilstein 1730800
Sinónimo methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
Clave InChI YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClCCl
Nombre IUPAC diclorometano
Peso molecular (g/mol) 84.93
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.93
Porcentaje de pureza >99.5%
Grado Reactivo ACS