Learn More
Diclormetano, 99+%, estabilizado con aprox. 50 ppm de amileno, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7046085
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1000 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
1 litro
2500 ml
500 ml
Código de producto. 11367876
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L13089.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 75-09-2 | CH2Cl2 | 84.93 g/mol
Dichloromethane is employed in pharmaceutical applications. Its utilization is as a solvent in manufacturing of fine chemicals, drugs, drug intermediates and pharmaceuticals, and also in food engineering. It is the solvent of choice for caffeine extraction. It is employed as a solvent and paint remover, and as a blowing agent for polyurethane foams. It is useful for the fraction of flash pyrolysis oil and for the extraction of benzo-15-crown-5.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El diclorometano se utiliza en aplicaciones farmacéuticas. Se utiliza como disolvente en la fabricación de productos químicos finos, fármacos, fármacos intermedios y productos farmacéuticos y también en la ingeniería alimentaria. Es el disolvente elegido para la extracción de cafeína. Se emplea como disolvente y eliminador de pinturas, así como agente espumante para espumas de poliuretano. Es útil para la fracción de aceite de pirólisis flash y para la extracción de benzo-15-corona-5.
Solubilidad
Miscible con acetato de etilo, alcohol, hexanos, metanol, éter dietílico, n-octanol, acetona benceno, tetracloruro de carbono, éter dietílico y cloroformo. Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente herméticamente cerrado en un lugar fresco y bien ventilado. Incompatible con metales alcalinos, aluminio, agentes oxidantes fuertes, bases, aminas, magnesio, ácidos fuertes, bases fuertes y compuestos de vinilo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-09-2
Fórmula molecular CH2Cl2
Peso molecular (g/mol) 84.93
Número MDL MFCD00000881
Clave InChI YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
Nombre IUPAC diclorometano
SMILES ClCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichloromethane
Punto de fusión -95°C
Nombre de nota stabilized with ca. 50ppm amylene
Densidad 1.325
Punto de ebullición 39°C to 40°C
Cantidad 500 mL
Olor Sweet
Índice de refracción 1.4244
Número UN UN1593
Beilstein 1730800
Índice Merck 14,6063
Información de solubilidad Miscible with ethyl acetate,alcohol,hexanes,methanol,diethyl ether,n-octanol,acetone benzene,carbon tetrachloride,diethyl ether and chloroform. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.93
Porcentaje de pureza ≥99%