Learn More
Diclorometano, 99,9 %, extra seco, estabilizado, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-2691329 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
1 L
2.5 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
100 ML
2.50 LT
10429252 100 ml 100 ML
10477951 1 L 1 LT
10437202 2.5 L 2.50 LT
3 options
Código de producto. 10429252
Marca: Thermo Scientific Acros 326851000
Solicitar formato a granel o personalizado
Diclorometano, 99,9 %, CH2Cl2, número de CAS-75-09-2, 513-35-9, aeroteno mm, cloruro de metileno, freón 30, bicloruro de metileno, metano, dicloro, dicloruro de metano, narkotil, dicloruro de metileno, solmetamina, solaestina, 2,5 l, 01, 60, de 39,0 °C a 40,0 °C, CHEBI:15767, incoloro a amarillo
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-09-2 , 513-35-9
Fórmula molecular CH2Cl2
Peso molecular (g/mol) 84.93
Número MDL MFCD00000881
Clave InChI YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cloruro de metileno, dicloruro de metileno, metano, dicloro, bicloruro de metileno, dicloruro de metano, solaestina, solmetina, aeroteno mm, narkotil, aerothene mm
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
Nombre IUPAC diclorometano
SMILES ClCCl
Spécification
Nombre del producto químico o material Diclorometano
Punto de fusión -97.0 °C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.3250 g/ml
Punto de ebullición De 39.0 °C a 40.0 °C
Cantidad 100 ml
Espectro infrarrojo Auténtico
Forma física Líquido
Notas de grado de pureza Agua <30 ppm
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9%
Residuos después de la evaporación 0.0005 % máx.
Gravedad específica 1.325
Fórmula lineal CH2Cl2
Viscosidad 0.43 mPa.s (20 °C)
Beilstein 01, 60
Agua 0.003 % máx. (culombimétrico)
Fieser 01,676; 02,273; 04,337; 07,239; 13,106
Índice Merck 15, 6135
Información de solubilidad Solubilidad en agua: 20 g/l (20 °C). Otras solubilidades: soluble en alcohol, éter y dmf
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.93
Porcentaje de pureza 99.9 %
Grado Extra seco
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Dichloromethane
Mention d'avertissement
  • Atención
Catégorie de danger
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Mention de danger
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Conseils de prudence
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contém: Methylene chloride
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.