Learn More
Diclorodietilsilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-105332 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. 10663172
Marca: Thermo Scientific Acros 338100050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1719-53-5 | C4H10Cl2Si | 157.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1719-53-5
Fórmula molecular C4H10Cl2Si
Peso molecular (g/mol) 157.11
Número MDL MFCD00000493
Clave InChI BYLOHCRAPOSXLY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyldichlorosilane, silane, dichlorodiethyl, dichloro diethyl silane, diethyldichlorosilicon, diethyl dichlorosilane, diethyidichlorosilane, snpladqptpdumup@, dichlorodiethyl-silan, diethylsiliciumdichlorid, silane,dichlorodiethyl
PubChem CID 15589
Nombre IUPAC dicloro(dietil)silano
SMILES CC[Si](Cl)(Cl)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichlorodiethylsilane
Nombre de nota 97%
Punto de fusión -96.0°C
Densidad 1.0500g/mL
Punto de ebullición 128.0°C to 129.0°C
Temperatura de inflamación 28°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3CH2)2Si(Cl)2
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.05
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.12
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dichlorodiethylsilane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.