Learn More
Diclorobis(triciclohexilfosfina)paladio(II), Pd 14,4 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15406625
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
15406625 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15406625 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044844.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichlorobis (tricyclohexylphosphine)palladium (II)
CAS 29934-17-6
Fórmula molecular C36H66Cl2P2Pd
Número MDL MFCD00191830
Cantidad 1 g
Sinónimo dichlorobis tricyclohexylphosphine palladium ii, bis tricyclohexylphosphine palladium ii dichloride, dichlorobis tricyclohexylphosphine palladium, bis tricyclohexylphosphine-palladium ii dichloride, bis tricyclohexylphosphine palladium ii-dichloride, bis tricyclo-hexylphosphine palladium ii dichloride, bis tricyclohexylphosphine palladium ii chloride
Información de solubilidad Moderately soluble in dichloromethane and chloroform. Sparingly soluble in benzene and toluene. Insoluble in water,alcohols,acetone,diethyl ether,and hexanes.
Clave InChI VUYVXCJTTQJVKJ-UHFFFAOYSA-L
SMILES Cl[Pd]Cl.C1CCC(CC1)P(C1CCCCC1)C1CCCCC1.C1CCC(CC1)P(C1CCCCC1)C1CCCCC1
Nombre IUPAC dicloropaladio; triciclohexilfosfano
Peso molecular (g/mol) 738.19
PubChem CID 11050900
Formula Weight (peso de la fórmula) 738.18
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 14,4 %
Forma física Polvo