Learn More
Diclorobis(tri-o-tolilfosfina)paladio(II), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7059602
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
15456655 1 g 1 g
15466655 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 15456655
Proveedor: Thermo Scientific Alfa Aesar 044976.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 40691-33-6 | C42H42Cl2P2Pd | 786.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40691-33-6
Fórmula molecular C42H42Cl2P2Pd
Peso molecular (g/mol) 786.06
Número MDL MFCD00274659
Clave InChI GMLMZLGOMMIIMA-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo palladium,dichlorobis tris 2-methylphenyl phosphine
PubChem CID 90656943
Nombre IUPAC paladio; tris(2-metilfenil)fosfano; dicloruro
SMILES Cl[Pd++]Cl.CC1=CC=CC=C1P(C1=C(C)C=CC=C1)C1=C(C)C=CC=C1.CC1=CC=CC=C1P(C1=C(C)C=CC=C1)C1=C(C)C=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichlorobis (tri-o-tolylphosphine)palladium (II)
Color Amarillo
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in ethanol,benzene,and ethereal solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 786.08
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo