Learn More
Dicloro(etilendiamina)platino(II), 59,7 % mínimo de Pt, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11355998
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
1 g
Tamaño de la unidad:
0.25 g
1 g
11355998 0.25 g 0.25 g
11345998 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 11355998
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010497.01
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 14096-51-6 | C2H8Cl2N2Pt | 326.08 g/mol
It is also used as a reactant for Electro reduction reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14096-51-6
Fórmula molecular C2H8Cl2N2Pt
Peso molecular (g/mol) 326.08
Número MDL MFCD00000011
Clave InChI MAIWCYPHGIXXQM-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC dichloroplatinumbis(ylium); ethane-1,2-diamine
SMILES Cl[Pt++]Cl.NCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichloro(ethylenediamine)platinum(II)
Cantidad 0.25 g
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 326.1
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pt 59,7% mín.
Forma física Polvo cristalino