missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dicloro(dimetilamino)fosfina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-7030293
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad unitSize
11357459 5 g 5 g
11367459 25 g 25 g
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11357459

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H27856.06

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 683-85-2 | C2H6Cl2NP | 145.951 g/mol

Dimethylphosphoramidous dichloride (N,N-dimethylamidodichlorophosphite) may be used in the synthesis of the following N,N-dimethylamidotetrachlorophosphorane, O-propylchloroformimino-N,N-dimethylamidochlorophosphate, bisarylsulphonyldiazadiphosphetidines.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
El dicloruro dimetilfosforamidoso (N,N-dimetilamidodiclorofosfito) se puede usar en la síntesis de los siguientes N,N-dimetilamidotetraclorofosforano, O-propilcloroformimino-N,N-dimetilamidoclorofosfato, bisarilsulfonildiazadifosfetidinas.

Solubilidad
Reacciona con el agua.

Notas
Sensible a la humedad. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes, agua, humedad y calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 683-85-2
Fórmula molecular C2H6Cl2NP
Peso molecular (g/mol) 145.951
Número MDL MFCD00013613
Clave InChI XPWWDZRSNFSLRQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethylphosphoramidous dichloride, dichloro dimethylamino phosphine, phosphoramidous dichloride, dimethyl, dimethylamino dichlorophosphine, dimethylphosphoramidousdichloride, me2npcl2, dimethylaminodichlorphosphine, dimethylaminodichlorophosphine, ch3 2npcl2, dichlorophosphanyl dimethylamine
PubChem CID 136483
Nombre IUPAC N-diclorofosfanil-N-metilmetanamina
SMILES CN(C)P(Cl)Cl

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Dichloro(dimethylamino)phosphine
Densidad 1.271
Punto de ebullición 150°C
Temperatura de inflamación −23°C (−9°F)
Fórmula lineal (CH3)2NPCl2
Cantidad 5 g
Número UN UN2924
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.96
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.