Learn More
Dicloro[bis(1,4-difenilfosfina)butano]paladio(II), 17,6 % de Pd, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7059600
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15436655 1 g 1 g
15446655 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15436655 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044971.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 29964-62-3 | C28H28Cl2P2Pd | 603.80 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29964-62-3
Fórmula molecular C28H28Cl2P2Pd
Peso molecular (g/mol) 603.80
Número MDL MFCD02093437
Clave InChI JQXJBXVWVPVTOO-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo 1,4-bis diphenylphosphino butane-palladium ii chloride, 1,4-butylenebis diphenylphosphine palladium dichloride, pdcl2 dppb, 1,4-bis diphenylphosphino butane palladium ii dichloride, palladium ii chloride-1,4-bis diphenylphosphine butane, dichloro bis 1,4-diphenylphosphino butane palladium ii, palladium ii chloride 1,4-bis diphenylphosphino butane complex, dichloro 1,4-bis diphenylphosphino butane palladium ii, pd dppb cl2, acmc-209sk1
PubChem CID 10974057
Nombre IUPAC dicloropaladio; 4-difenilfosfoilbutilo(difenil)fosfano
SMILES Cl[Pd]Cl.C(CCP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichloro[bis (1,4-diphenylphosphino)butane]palladium (II)
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in ethanol,benzene,and ethereal solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 603.8
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 17,6%
Forma física Bultos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Dichloro[bis(1,4-diphenylphosphino)butane]palladium(II)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Dichloro[bis(1,4-diphenylphosphino)butane]palladium(II)