Learn More
Dicloro[bis(1,3-difenilfosfino)propano]paladio(II), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15487625
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Código de producto. 15487625
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H26897.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El cloruro de (1,3-bis(difenilfosfino)propano)paladio(II) se utiliza de forma ubicua como preparación empleada de paladio para protocolos de acoplamiento cruzado en síntesis orgánica. También es un catalizador químico organometálico útil. También se utiliza como importante materia prima y sirve de intermedio en los sectores de la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes. Asimismo, se usa en reacciones de acoplamiento.
Solubilidad
Soluble en diclorometano.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejados los agentes oxidantes fuertes. Sensible al aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59831-02-6
Fórmula molecular C27H26Cl2P2Pd
Peso molecular (g/mol) 589.77
Número MDL MFCD03844773
Clave InChI LDFBXJODFADZBN-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo [1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]dichloropalladium(II)
PubChem CID 131664225
Nombre IUPAC 3-difenilfosfanilpropil(difenil)fosfano;paladio(2+);diclorhidrato
SMILES [Cl-].[Cl-].[Pd++].C(CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichloro[bis(1,3-diphenylphosphino)propane]palladium(II)
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in dichloromethane.
Formula Weight (peso de la fórmula) 589.77