Learn More
Dicloro(1,5-ciclooctadieno)platino(II), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3757607 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10540934 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
10212332 1 g Frasco de vidrio 1 g
2 options
Código de producto. 10540934
Marca: Thermo Scientific Acros 363612500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 12080-32-9 | C8H12Cl2Pt | 374.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12080-32-9
Fórmula molecular C8H12Cl2Pt
Peso molecular (g/mol) 374.17
Número MDL MFCD00012413
Clave InChI VVAOPCKKNIUEEU-PHFPKPIQSA-L
Sinónimo dichloro 1,5-cyclooctadiene platinum ii, 1,5-cyclooctadienedichloroplatinum, dichloro 1,5-cyclooctadiene platinum, platinum, dichloro 1,5-cyclooctadiene, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene; platinum 2+ ; dichloride, platinum, dichloro 1,2,5,6-eta-1,5-cyclooctadiene, 1,5-cyclooctadieneplatinum ii dichloride, dichloro 1,5-cyclooctadiene platinum ii 250mg, dichloro 1,2,5,6-eta-cycloocta-1,5-diene platinum, platinum 2+ 1,5-cyclooctadiene, z,z-dichloride
PubChem CID 6436378
Nombre IUPAC (1Z,5Z)-cicloocta-1,5-dieno; platino(2+); dicloruro
SMILES Cl[Pt]Cl.C1C\C=C/CC\C=C/1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichloro(1, 5-cyclooctadiene)platinum(II)
Punto de fusión 285.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (ex Pt)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 374.18
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Dichloro(1,5-cyclooctadiene)platinum(II)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.