missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DICER1 Rabbit, anti-Human, CoraLite Plus 488, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. p-200050472 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18077105 20 μL 20 microlitros
18015025 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18077105 Proveedor Proteintech N.º de proveedor CL4882056720UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The DICER1 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with peptide of human DICER1. This antibody recognizes human antigen. The DICER1 antibody has been validated for the following applications: IF analysis. This antibody is coralite™ plus 488.

Especificaciones

Antígeno DICER1
Aplicaciones Immunofluorescence
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado CoraLite Plus 488
Símbolos de los genes DCR1, Dicer, dicer 1, ribonuclease type III, DICER1, Endoribonuclease Dicer, Helicase MOI, Helicase with RNase motif, HERNA, KIAA0928
Especie del huésped Rabbit
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23405
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 150 kDa
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.