Learn More
DICER1 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. p-200106412 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
30236437 20 μL 20 microlitros
30233299 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 30236437
Marca: Proteintech 683751IG20UL
Mouse Monoclonal Antibody
The DICER1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human DICER1. This antibody recognizes human, mouse antigen. The DICER1 antibody has been validated for the following applications: WB, IF/ICC, IP, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno DICER1
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 1C8E2
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes DCR1; Dicer; HERNA; KIAA0928
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Protein G purification
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23405
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 240-250 kDa
Tipo de producto Monoclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1