Learn More
DICER1 Monoclonal Antibody (OTI1E11), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. 17589992
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
17589992 30 μL 30 microlitros
17569992 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 17589992
Marca: Origene Technologies TA801631S
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Mouse Monoclonal Antibody
DICER1 Monoclonal antibody specifically detects DICER1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifications
Antígeno DICER1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1E11
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica TNFRSF8
N.º de referencia del gen P28908
Alias de gen 1110006F08Rik; D12Ertd7e; DCR; DCR1; DCR-1; Dicer; dicer 1 ribonuclease III; dicer 1, double-stranded RNA-specific endoribonuclease; dicer 1, ribonuclease III; dicer 1, ribonuclease type III; Dicer1; Dicer1, Dcr-1 homolog; Dicer1e; double-strand-specific ribonuclease mDCR-1; endoribonuclease Dicer; Helicase MOI; helicase with RNAse motif; helicase-moi; HERNA; K12H4.8-LIKE; KIAA0928; mKIAA0928; MNG1; RMSE2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 19-379 of human TNFRSF8 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 943
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2a