Learn More
Dibutilboro trifluorometanosulfonato, sol. de 1 M en diclorometano, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10210493 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ML
25 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10210493 100 mL Frasco de vidrio 100 ML
10297013 25 mL Frasco de vidrio 25 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10210493 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 378991000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 60669-69-4 | C9H18BF3O3S | 274.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Ácido de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dibutylboron trifluoromethanesulfonate
CAS 60669-69-4, 75-09-2
Color Naranja a amarillo
Densidad 1.2710g/mL
Temperatura de inflamación 27°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C9H18BF3O3S
Fórmula lineal CF3SO3B[(CH2)3CH3]2
Número MDL MFCD00009669
Cantidad 100 mL
Fieser 07,91; 09,140; 16,109
Gravedad específica 1.271
Sinónimo dibutylboron trifluoromethanesulfonate, dibutylboryl trifluoromethanesulfonate solution, nbu2botf, bu2botf, dibutylboron triflate, n-bu 2botf, dibutylboryl trifluoromethanesulfonate, dibutylboron triflate solution, trifluoromethylsulfonyloxy dibutylborane, dibutyl trifluoromethyl sulfonyl oxy borane
Información de solubilidad Solubility in water: reacts.
Clave InChI FAVAVMFXAKZTMV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCB(CCCC)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Nombre IUPAC dibutilboranilo trifluorometanosulfonato
Peso molecular (g/mol) 274.11
PubChem CID 2724243
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.11
Forma física Solución
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dibutylboron trifluoromethanesulfonate in dichloromethane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.