Learn More
Dibromometano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-103351 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
100 ML
2.50 litro
500 ML
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10615532
Marca: Thermo Scientific Acros 112831000
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 74-95-3 | CH2Br2 | 173.83 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 74-95-3
Fórmula molecular CH2Br2
Peso molecular (g/mol) 173.83
Número MDL MFCD00000168
Clave InChI FJBFPHVGVWTDIP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methylene bromide, methane, dibromo, methylene dibromide, dibromomethylene, rcra waste number u068, dibrommethan, methylenbromid, dibromo-methane, ccris 939, rcra waste no. u068
PubChem CID 3024
ChEBI CHEBI:47077
Nombre IUPAC dibromometano
SMILES C(Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dibromomethane
Nombre de nota 99%
Punto de fusión -52.0°C
Color Incoloro a marrón
Densidad 2.4700g/mL
Punto de ebullición 96.0°C to 98.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH2Br2
Índice de refracción 1.5400 to 1.5420
Cantidad 100 mL
Beilstein 01,67
Fieser 11,337; 12,322; 16,393
Índice Merck 15,6133
Gravedad específica 2.47
Información de solubilidad Solubility in water: 1g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol, ether, acetone and, chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.83
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Dibromomethane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada.