Learn More
Dibromoacetonitrilo, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Tekniske data
| Nombre del producto químico o material | Dibromoacetonitrile |
| Densidad | 2.296 |
| Punto de ebullición | 67°C to 69°C (24 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 56°C (133°F) |
| Olor | Pungent, Makes Eyes Water |
| Fórmula lineal | Br2CHCN |
| Índice de refracción | 1.542 |
| Cantidad | 100 g |
| Número UN | UN3286 |
| Beilstein | 1739037 |
| Vis mere |
RUO – Research Use Only
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.