Learn More
Dibencil fosfito, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10063943 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Código de producto. 10063943
Marca: Thermo Scientific Acros 112661000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 17176-77-1 | C14H14O3P | 261.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17176-77-1
Fórmula molecular C14H14O3P
Peso molecular (g/mol) 261.24
Número MDL MFCD00004774
Clave InChI RQKYHDHLEMEVDR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dibenzyl phosphonate, phosphonic acid dibenzyl ester, unii-1o720l5h5a, phosphonic acid, bis phenylmethyl ester, dibenzylphosphit, dibenzylphosphonate, phosphonic acid bis phenylmethyl ester, oxo-bis phenylmethoxy phosphanium, mibxhgzaarwagi-uhfffaoysa-n, dibenzyl phosphite, technical grade
PubChem CID 6334615
SMILES O=[P+](OCC1=CC=CC=C1)OCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dibenzyl phosphite
Nombre de nota tech., 80%
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1800g/mL
Punto de ebullición 110.0°C to 120.0°C (0.1 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C6H5CH2O)2P(O)H
Índice de refracción 1.5500 to 1.5560
Cantidad 100 g
Fieser 01,198
Índice Merck 15,3019
Gravedad específica 1.18
Nombre IUPAC oxo-bis(fenilmetoxi)fosfanio
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.23
Porcentaje de pureza 95%
Grado Técnico
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Dibenzyl phosphite
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.