Learn More
Dibenzoilmetano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-101228 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 GR
100 GR
25 GR
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10676544 10 g Frasco de vidrio 10 GR
10408450 25 g Frasco de plástico 25 GR
10306130 100 g Frasco de plástico 100 GR
15109163 500 g Frasco de plástico 500 g
4 options
Código de producto. 10676544
Marca: Thermo Scientific Acros 112600100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 120-46-7 | C15H12O2 | 224.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120-46-7
Fórmula molecular C15H12O2
Peso molecular (g/mol) 224.26
Número MDL MFCD00003085
Clave InChI NZZIMKJIVMHWJC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dibenzoylmethane, 1,3-diphenyl-1,3-propanedione, 2-benzoylacetophenone, phenyl phenacyl ketone, 1,3-propanedione, 1,3-diphenyl, rhodiastab 83, omega-benzoylacetophenone, dibenzoyl-methane, karenzu dk2, unii-ans7me8okc
PubChem CID 8433
ChEBI CHEBI:75417
Nombre IUPAC 1,3-difenilpropano-1,3-diona
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)CC(=O)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dibenzoylmethane
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 75°C to 79°C
Color Amarillo
Punto de ebullición 219°C to 221°C (18.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5COCH2COC6H5
Cantidad 10 g
Beilstein 07,769
Índice Merck 15,3014
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.26
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Crystals