Learn More
Ácido (-)-dibenzoil-L-tartárico, anhidro, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7023106
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11494260 25 g 25 g
11413257 100 g 100 g
11423257 500g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11494260 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16181.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2743-38-6 | C18H14O8 | 358.30 g/mol
(-)-Dibenzoyl-L-tartaric acid, anhydrous is used as a reagent used to produce chiral salts. Also used as organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido (-)-dibenzoyl-L-tartárico anhidro se utiliza como un reactivo para producir sales quirales. También se utiliza como síntesis química orgánica intermedia.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Es sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2743-38-6
Fórmula molecular C18H14O8
Peso molecular (g/mol) 358.30
Número MDL MFCD00003074
Clave InChI YONLFQNRGZXBBF-ZIAGYGMSSA-N
Sinónimo dibenzoyl-l-tartaric acid, 2r,3r-2,3-bis benzoyloxy succinic acid, dibenzoyltartaric acid, --dibenzoyl-l-tartaric acid, dibenzoyl-l-tartaricacid, l-dibenzoyl tartaric acid, butanedioic acid, 2,3-bis benzoyloxy-, 2r,3r, unii-3q14b666vm, 2,3-bis benzoyloxy tartaric acid, o,o-dibenzoyl-+-tartaric acid
PubChem CID 75969
SMILES OC(=O)[C@H](OC(=O)C1=CC=CC=C1)[C@@H](OC(=O)C1=CC=CC=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-Dibenzoyl-L-tartaric acid
Nombre de nota anhydrous
Punto de fusión De 154 °C a 156 °C
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Nombre IUPAC ácido (2R,3R)-2,3-dibenzoiloxibutanodioico
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.31
Porcentaje de pureza 99%
Cantidad 25 g
Sensibilidad Higroscópico