Learn More
Dibenzo-18-corona-6, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-101147 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10357300 10 g Frasco de vidrio 10 g
10427960 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10357300 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 169800100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14187-32-7 | C20H24O6 | 360.4 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de quelación/complexación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14187-32-7
Fórmula molecular C20H24O6
Peso molecular (g/mol) 360.4
Número MDL MFCD00005098
Clave InChI YSSSPARMOAYJTE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dibenzo-18-crown-6, dibenzo-18-crown-6-ether, crown 18, 6,7,9,10,17,18,20,21-octahydrodibenzo b,k 1,4,7,10,13,16 hexaoxacyclooctadecine, dibenzo-18-crown, unii-0a7w45jcs9, 2,3:11,12-dibenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane, dibenzo-18-crown-6 ether, dibenzo-18-crown 6-ether, 2,3,11,12-dibenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadeca-2,11-diene
PubChem CID 26541
ChEBI CHEBI:358732
SMILES C1COC2=CC=CC=C2OCCOCCOC3=CC=CC=C3OCCO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dibenzo-18-crown-6
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 160.0°C to 164.0°C
Color Blanco a beige
Punto de ebullición 380.0°C to 384.0°C (679.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Fieser 06,159; 08,128; 09,126; 12,147
Índice Merck 14, 2602
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform,toluene,ether,etc
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.4
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Polvo esponjoso
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Dibenzo-18-crown-6
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.