Learn More
VACUUBRAND™ Válvula de diafragma
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
6 mm
16 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Las válvulas de la serie VM son válvulas de diafragma manuales. Se utilizan, por ejemplo, como válvulas de aislamiento, válvulas de admisión de aire o válvulas de control manual. Al rotar la rueda, un diafragma de PTFE flexible se mueve y presiona contra el asiento de acero inoxidable o se retira, cerrando y abriendo la válvula, respectivamente. Las piezas que entran en contacto con el gas están fabricadas en acero inoxidable y PTFE, ofreciendo una buena resistencia a los gases y vapores corrosivos.
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior (métrico) | 6 mm |
| Para utilizar con | Para RE 2.5/RZ 2.5/RE 6/RZ 6 |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo | Válvula de diafragma |