Descripción
Bomba de diafragma de tres pasos. Bomba estándar para secado (vapores de agua/no cáusticos). Se suministra completo con todos los tubos y accesorios necesarios para conectar al horno de vacío.
- Trampa de condensación y tapón de drenaje
- 100 % sin aceite, requiere poco mantenimiento
- Potente
- Tiempos cortos de bombeo
Especificaciones
Especificaciones
| Vacío máx. | 3,37 kW |
| Certificaciones/conformidad | Certificado CE |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 610 x 240 x 300 mm |
| Modelo | HMD 8 |
| Peso (métrico) | 26 kg |
| Caudal | 9,6 m3/h |
| Tipo de bomba | Bomba de vacío |
| Clasificación de carcasa | IP20 |
| Aplicaciones | Para secado (vapores de agua/no cáusticos) |
| Presión máxima | Presión final de < 10Mbar con lastre de gas |
| Mostrar más |