Learn More
Notrax Diamond Sof-Tred™ Dyna-Shield™ Layer with Non-Directional Deck Plate Pattern
Código de producto. 17712128
Click to view available options
Longitud (métrico):
91 cm
150 cm
1830 cm
Anchura (métrico):
60 cm
91 cm
122 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17712128
Marca: Notrax 419S0035BY
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Notrax Diamond Sof-Tred™: gran comodidad para los trabajadores gracias a un compuesto formulado de forma específica con 12,7 mm de grosor. La capa protectora exclusiva de Dyna-Shield™ prolonga la vida útil en un 50 % en comparación con el vinilo microcelular normal.
  • El patrón «placa de control» no direccional permite movimientos libres
  • Comodidad excepcional para los trabajadores gracias a un compuesto formulado de forma específica con 127 mm de grosor
  • La capa protectora de Dyna-Shield™ exclusiva prolonga la vida útil en un 50 % en comparación con el vinilo microcelular normal
  • Disponible con bordes amarillos a los lados; cumple con el código OSHA 1910-144
  • Los 4 lados están biselados y sellados para minimizar el riesgo de tropiezo
Especificaciones
Color Negro/amarillo
Longitud (imperial) 59 in
Longitud (métrico) 150 cm
Material Vinilo microcelular
Tipo Alfombrillas industriales y comerciales
Anchura (métrico) 91 cm