Learn More
Notrax Alfombrilla de soldadura de nitrilo FR para estación de trabajo Diamond Flex™
Código de producto. 17712248
Change view
Click to view available options
Anchura (métrico):
97 cm
102 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Anchura (métrico) unitSize
17712248 97 cm cada uno
17732248 102 cm cada uno
2 options
Código de producto. 17712248
Marca: Notrax 646S3864BY
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Alfombrilla de soldadura con alta resistencia ignífuga y resistente al aceite con placa de diamante para estaciones de trabajo. El compuesto resistente de caucho de nitrilo al 100 % es extremadamente duradero e incluso resiste las chispas de soldadura. Las alfombrillas de tamaño estándar se pueden colocar libremente y no requieren instalación.
  • Alfombrilla de soldadura con alta resistencia ignífuga y resistente al aceite con placa de diamante para estaciones de trabajo
  • El compuesto resistente de caucho de nitrilo al 100 % es extremadamente duradero e incluso resiste las chispas de soldadura
  • Las alfombrillas de tamaño estándar para estaciones de trabajo individuales se pueden colocar libremente y no requieren instalación
  • La plataforma de 184 mm de grosor eleva y aísla al trabajador del suelo duro, mientras que los salientes abultados de debajo permiten que la alfombrilla se doble y se «flexione» con cada movimiento
  • Rampas de seguridad de color negro o amarillo muy visibles incluidas a cada lado para evitar tropiezos
Especificaciones
Color Negro/amarillo
Longitud (imperial) 5,3 ft
Longitud (métrico) 163 cm
Material Compuesto de caucho ignífugo de nitrilo
Tipo Alfombrillas industriales y comerciales
Anchura (métrico) 97 cm