Learn More
Notrax Alfombrilla de entrada de barrera de diamante CTE con Aqua Dam Diamond CTE™
Código de producto. p-7227238
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
90 cm
150 cm
180 cm
305 cm
Anchura (métrico):
60 cm
90 cm
91 cm
120 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Anchura (métrico) unitSize
17781958 90 cm 60 cm cada uno
17711968 150 cm 90 cm cada uno
17741968 180 cm 120 cm cada uno
17771968 305 cm 91 cm cada uno
17701978 305 cm 120 cm cada uno
5 options
Código de producto. 17781958
Marca: Notrax 151S0023CH
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Notrax Diamond CTE™ Strong barrier entrance mat with Aqua Dam carpet covered rubber reinforced borders on all 4 sides. The textile top surface is high pressure mounded into a raised diamond strait pattern that works double duty to remove and trap dirt and moisture.
  • La alfombrilla de entrada de barrera fuerte con bordes reforzados de caucho recubiertos de alfombra «Aqua Dam» en los 4 lados actúa como barrera de contención y puede contener hasta 4 litros de agua por metro cuadrado
  • La superficie de la parte superior de los textiles está moldeada a alta presión en un patrón de agarre en diamante elevado que no es direccional y funciona con doble tarea para eliminar y atrapar la suciedad y la humedad
  • El dorso de caucho duradero para recorrido proporciona la máxima resistencia
  • El dorso con hendiduras minimiza el movimiento en todas las superficies y mantiene la alfombrilla elevada, lo que permite que los suelos húmedos duros se sequen por debajo
Especificaciones
Color Carbón
Longitud (imperial) 35 in
Longitud (métrico) 90 cm
Material Polipropileno
Tipo Alfombrillas industriales y comerciales
Anchura (métrico) 60 cm