Learn More
Fisherbrand™ Navecillas de pesaje antiestáticas Diamond
Código de producto. p-7114439 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Blanco
Negro
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color unitSize
15718197 Blanco paquete de 500
15728197 Negro paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15718197
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporcione un vertido preciso con una pérdida mínima de muestras. Las navecillas de pesaje antiestáticas con forma de rombo Fisherbrand™ son navecillas de poliestireno flexibles con superficies suaves.
  • Navecillas en forma de diamante que se flexionan para un vertido preciso.
  • Fondo ancho y plano anti-vuelco
  • 2 colores:
  • Biológicamente inerte y resistente para diluir y debilitar ácidos, soluciones acuosas, alcoholes y bases.
  • Antiestáticos.
  • Escala de temperatura de -10 a 70°C (14 a 158°F)
  • Se puede usar con analizadores de humedad de microondas
  • Todas están aprobadas por la FDA para uso alimentario
  • Pack de 500
  • Desechable
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No autoclavable
Forma del fondo Plano
Color Blanco
Desechables Desechables
Material Poliestireno
Forma Diamante
Esterilidad No estéril
Tipo Navecilla de pesaje
Para utilizar con (equipo) Analizador de humedad por microondas
Intervalo de temperatura (imperial) 14°F to 158°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -10 °C a +70 °C
Longitud (imperial) 2.8 in.
Longitud (métrico) 71 mm
Anchura (imperial) 1.8 in.
Anchura (métrico) 46 mm
Altura (métrico) 14 mm
Altura (imperial) 0.6 in.